Kluczowe dokumenty
SAB1407311
Sigma-Aldrich
Anti-HSPB8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CMT2L, DHMN2, H11, HMN2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~21.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPB8(26353)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny małych białek szoku cieplnego zawierających konserwatywną domenę alfa-krystaliny w C-końcowej części cząsteczki. Ekspresja tego genu jest indukowana przez estrogen w komórkach raka piersi z dodatnim receptorem estrogenowym, a białko to działa również jako chaperon w połączeniu z Bag3, stymulatorem makroautofagii. Tak więc gen ten wydaje się być zaangażowany w regulację proliferacji komórek, apoptozy i kancerogenezy, a mutacje w tym genie są związane z różnymi chorobami nerwowo-mięśniowymi, w tym z chorobą Charcot-Marie-Tooth. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HSPB8 (NP_055180.1, 1 a.a. ~ 196 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MADGQMPFSCHYPSRLRRDPFRDSPLSSRLLDDGFGMDPFPDDLTASWPDWALPRLSSAWPGTLRSGMVPRGPTATARFGVPAEGRTPPPFPGEPWKVCVNVHSFKPEELMVKTKDGYVEVSGKHEEKQQEGGIVSKNFTKKIQLPAEVDPVTVFASLSPEGLLIIEAPQVPPYSTFESSFNELPQDSQEVTCT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)