Kluczowe dokumenty
SAB1407309
Sigma-Aldrich
Anti-FGF21 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~22.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGF21(26291)
Opis ogólny
Członkowie rodziny FGF (czynnik wzrostu fibroblastów) posiadają szeroką aktywność mitogenną i przeżywalność komórek i są zaangażowani w różne procesy biologiczne, w tym rozwój embrionalny, wzrost komórek, morfogenezę, naprawę tkanek, wzrost guza i inwazję. Funkcja tego czynnika wzrostu nie została jeszcze określona. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19q13.33 i koduje członka nadrodziny FGF. Kodowane białko jest produkowane w wątrobie.
Immunogen
FGF21 (AAH18404.1, 1 a.a. ~ 209 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MDSDETGFEHSGLWVSVLAGLLLGACQAHPIPDSSPLLQFGQVRQRYLYTDDAQTEAHLEIREDGTVGGAADQSPESLLQLKALKPGVIQILGVKTSRFLCQRPDGALYGSLHFDPEACSFRELLEDGYNVYQSEAHGLHLPGNKSPHRDPAPRGPARFLPLPGLPPEPPGILAPQPPDVGSSDPLSMVGPSQGRSPSYAS
Działania biochem./fizjol.
Członkowie rodziny FGF (czynnik wzrostu fibroblastów) biorą udział w przeżyciu komórek i działaniach mitogennych. FGF są związane z wieloma procesami fizjologicznymi, takimi jak wzrost komórek, morfogeneza, rozwój embrionalny, naprawa tkanek, wzrost guza i inwazja. FGF21 jest czynnikiem hormonalnym, który reguluje homeostazę glukozy i metabolizm energetyczny. Posiada właściwości przeciwcukrzycowe poprzez pośredniczenie w wychwycie glukozy w tkankach obwodowych. Wykazuje również działanie autokrynne w białej tkance tłuszczowej. FGF21 jest obecny w mleku i jest potrzebny do funkcjonowania jelit u noworodków. Jest również związany z utratą masy kostnej. FGF21 jest uważany za czynnik hepatoprotekcyjny.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Growth factors and chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells.
Danisovic L, et al.
Tissue & cell, 44(2), 69-73 (2012)
Novel locus including FGF21 is associated with dietary macronutrient intake.
Chu A Y, et al.
Human Molecular Genetics, 22(9), 1895-1902 (2013)
A liver-bone endocrine relay by IGFBP1 promotes osteoclastogenesis and mediates FGF21-induced bone resorption.
Wang X, et al.
Cell Metabolism, 22(5), 811-824 (2015)
Human FGF-21 is a substrate of fibroblast activation protein.
Coppage A L, et al.
PLoS ONE, 11(3), e0151269-e0151269 (2016)
Fibroblast Activation Protein Cleaves and Inactivates Fibroblast Growth Factor 21.
Dunshee DR
The Journal of Biological Chemistry, 291, 5986-5996 (2016)