Kluczowe dokumenty
SAB1407244
Sigma-Aldrich
Anti-ZKSCAN5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ39233, KIAA1015, MGC33710, ZFP95
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~96.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZKSCAN5(23660)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko palca cynkowego z rodziny Kruppel. Białko zawiera domenę SCAN box i KRAB A. Podobne białko u myszy ulega zróżnicowanej ekspresji w spermatogenezie. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu różniące się tylko w 5′ UTR. Znaleziono dodatkowe warianty, ale ich sekwencje pełnej długości nie zostały określone. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ZKSCAN5 (AAH30790.1, 1 a.a. ~ 839 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MIMTESREVIDLDPPAETSQEQEDLFIVKVEEEDCTWMQEYNPPTFETFYQRFRHFQYHEASGPREALSQLRVLCCEWLRPELHTKEQILELLVLEQFLTILPEEFQPWVREHHPESGEEAVAVIENIQRELEERRQQIVACPDVLPRKMATPGAVQESCSPHPLTVDTQPEQAPQKPRLLEENALPVLQVPSLPLKDSQELTASLLSTGSQKLVKIEEVADVAVSFILEEWGHLDQSQKSLYRDDRKENYGSITSMGYESRDNMELIVKQISDDSESHWVAPEHTERSVPQDPDFAEVSDLKGMVQRWQVNPTVGKSRQNPSQKRDLDAITDISPKQSTHGERGHRCSDCGKFFLQASNFIQHRRIHTGEKPFKCGECGKSYNQRVHLTQHQRVHTGEKPYKCQVCGKAFRVSSHLVQHHSVHSGERPYGCNECGKNFGRHSHLIEHLKRHFREKSQRCSDKRSKNTKLSVKKKISEYSEADMELSGKTQRNVSQVQDFGEGCEFQGKLDRKQGIPMKEILGQPSSKRMNYSEVPYVHKKSSTGERPHKCNECGKSFIQSAHLIQHQRIHTGEKPFRCEECGKSYNQRVHLTQHQRVHTGEKPYTCPLCGKAFRVRSHLVQHQSVHSGERPFKCNECGKGFGRRSHLAGHLRLHSREKSHQCRECGEIFFQYVSLIEHQVLHMGQKNEKNGICEEAYSWNLTVIEDKKIELQEQPYQCDICGKAFGYSSDLIQHYRTHTAEKPYQCDICRENVGQCSHTKQHQKIYSSTKSHQCHECGRGFTLKSHLNQHQGIHTGEKPFQCKECGMNFSWSCSLFKHLRSHERTDPINTLSVEGSLL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yong Yang et al.
Histology and histopathology, 39(6), 747-760 (2023-11-29)
Lysosomal-associated transmembrane protein 5 (LAPTM5) has been associated with poor prognosis in cancer patients. Its role in regulating metastasis in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), however, remains vague. The study here aimed to expound the metastasis-promoting properties of LAPTM5 in PDAC