Kluczowe dokumenty
SAB1407231
Sigma-Aldrich
Anti-CCNDBP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DIP1, GCIP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCNDBP1(23582)
Opis ogólny
Gen ten został zidentyfikowany poprzez interakcję jego produktu z Grap2, białkiem adaptorowym specyficznym dla leukocytów, ważnym dla sygnalizacji komórek odpornościowych. Wykazano, że białko kodowane przez ten gen oddziałuje z cykliną D. Transfekcja tego genu w komórkach zmniejsza fosforylację produktu genu Rb przez kinazę białkową zależną od cykliny D i hamuje aktywność transkrypcyjną, w której pośredniczy E2F1. Stwierdzono również, że białko to oddziałuje z białkiem E12 typu helisa-pętla-helisa i jest uważane za negatywny regulator ekspresji genów specyficznych dla wątroby. Dla tego genu znaleziono kilka alternatywnie splicowanych wariantów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CCNDBP1 (AAH09689.1, 1 a.a. ~ 360 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASATAPAAAVPTLASPLEQLRHLAEELRLLLPRVRVGEAQETTEEFNREMFWRRLNEAAVTVSREATTLTIVFSQLPLPSPQETQKFCEQVHAAIKAFIAVYYLLPKDQGITLRKLVRGATLDIVDGMAQLMEVLSVTPTQSPENNDLISYNSVWVACQQMPQIPRDNKAAALLMLTKNVDFVKDAHEEMEQAVEECDPYSGLLNDTEENNSDNHNHEDDVLGFPSNQDLYWSEDDQELIIPCLALVRASKACLKKIRMLVAENGKKDQVAQLDDIVDISDEISPSVDDLALSIYPPMCHLTVRINSAKLVSVLKKALEITKASHVTPQPEDSWIPLLINAIDHCMNRIKELTQSELEL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)