Kluczowe dokumenty
SAB1407219
Sigma-Aldrich
Anti-HEY2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CHF1, GRIDLOCK, GRL, HERP1, HESR2, HRT2, MGC10720, bHLHb32
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEY2(23493)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik z rodziny czynników transkrypcyjnych typu basic helix-loop-helix (bHLH), należący do rodziny hairy and enhancer of split-related (HESR). Kodowane białko tworzy homo- lub heterodimery, które lokalizują się w jądrze i oddziałują z kompleksem deacetylazy histonowej w celu hamowania transkrypcji. Ekspresja tego genu jest indukowana przez szlak transdukcji sygnału Notch. Dwa podobne i redundantne geny u myszy są wymagane do rozwoju embrionalnego układu sercowo-naczyniowego, a także są zaangażowane w neurogenezę i somitogenezę. Znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu, ale ich ważność biologiczna nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HEY2 (NP_036391.1, 1 a.a. ~ 337 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKRPCEETTSESDMDETIDVGSENNYSGQSTSSVIRLNSPTTTSQIMARKKRRGIIEKRRRDRINNSLSELRRLVPTAFEKQGSAKLEKAEILQMTVDHLKMLQATGGKGYFDAHALAMDFMSIGFRECLTEVARYLSSVEGLDSSDPLRVRLVSHLSTCATQREAAAMTSSMAHHHHPLHPHHWAAAFHHLPAALLQPNGLHASESTPCRLSTTSEVPPAHGSALLTATFAHADSALRMPSTGSVAPCVPPLSTSLLSLSATVHAAAAAATAAAHSFPLSFAGAFPMLPPNAAAAVAAATAISPPLSVSATSSPQQTSSGTNNKPYRPWGTEVGAF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)