Kluczowe dokumenty
SAB1407198
Sigma-Aldrich
Anti-NEDD4L antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ33870, KIAA0439, NEDD4-2, RSP5, hNedd4-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~104.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEDD4L(23327)
Opis ogólny
The gene NEDD4L (neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like) is mapped to human chromosome 18q21. The protein localizes in the cytoplasm.
Immunogen
NEDD4L (AAH32597.1, 1 a.a. ~ 911 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATGLGEPVYGLSEDEGESRILRVKVVSGIDLAKKDIFGASDPYVKLSLYVADENRELALVQTKTIKKTLNPKWNEEFYFRVNPSNHRLLFEVFDENRLTRDDFLGQVDVPLSHLPTEDPTMERPYTFKDFLLRPRSHKSRVKGFLRLKMAYMPKNGGQDEENSDQRDDMEHGWEVVDSNDSASQHQEELPPPPLPPGWEEKVDNLGRTYYVNHNNRTTQWHRPSLMDVSSESDNNIRQINQEAAHRRFRSRRHISEDLEPEPSEGGDVPEPWETISEEVNIAGDSLGLALPPPPASPGSRTSPQELSEELSRRLQITPDSNGEQFSSLIQREPSSRLRSCSVTDAVAEQGHLPPLAEDGASGSATNSNNHLIEPQIRRPRSLSSPTVTLSAPLEGAKDSPVRRAVKDTLSNPQSPQPSPYNSPKPQHKVTQSFLPPGWEMRIAPNGRPFFIDHNTKTTTWEDPRLKFPVHMRSKTSLNPNDLGPLPPGWEERIHLDGRTFYIDHNSKITQWEDPRLQNPAITGPAVPYSREFKQKYDYFRKKLKKPADIPNRFEMKLHRNNIFEESYRRIMSVKRPDVLKARLWIEFESEKGLDYGGVAREWFFLLSKEMFNPYYGLFEYSATDNYTLQINPNSGLCNEDHLSYFTFIGRVAGLAVFHGKLLDGFFIRPFYKMMLGKQITLNDMESVDSEYYNSLKWILENDPTELDLMFCIDEENFGQTYQVDLKPNGSEIMVTNENKREYIDLVIQWRFVNRVQKQMNAFLEGFTELLPIDLIKIFDENELELLMCGLGDVDVNDWRQHSIYKNGYCPNHPVIQWFWKAVLLMDAEKRIRLLQFVTGTSRVPMNGFAELYGSNGPQLFTIEQWGSPEKLPRAHTCFNRLDLPPYETFEDLREKLLMAVENAQGFEGVD
Działania biochem./fizjol.
NEDD4L (neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like) is an ubiquitin ligase which is responsible for the ubiquitination and degradation of proteins. It causes ubiquitination of the TGF (transforming growth factor)-β membrane receptor, activated Smad (mothers against decapentaplegic homolog)-2/3 and inhibitory Smad7. NEDD4L-mediated ubiquitination of kidney epithelial sodium channels (ENaC) subunits plays an important role in hypertension control.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ran Zhao et al.
Nucleic acids research, 43(16), 7838-7849 (2015-07-02)
The expression of DNA damage-binding protein 2 (DDB2) has been linked to the prognosis of ovarian cancer and its underlying transcription regulatory function was proposed to contribute to the favorable treatment outcome. By applying gene microarray analysis, we discovered neural
Fredrick J Rosario et al.
Clinical science (London, England : 1979), 130(7), 499-512 (2015-11-27)
Changes in placental amino acid transfer directly contribute to altered fetal growth, which increases the risk for perinatal complications and predisposes for the development of obesity, diabetes and cardiovascular disease later in life. Placental amino acid transfer is critically dependent
H Chen et al.
European journal of human genetics : EJHG, 9(12), 922-930 (2002-02-13)
The validation of full-length cDNA represents a crucial step in gene identification and subsequent functional analysis. In searching for candidate genes for bipolar disorder on chromosome 18q21, a novel gene homologous to NEDD4 (Neural precursor cells expressed developmentally down-regulated) was
Albert Escobedo et al.
Structure (London, England : 1993), 22(10), 1446-1457 (2014-10-09)
We investigated the mechanisms of activation and degradation of the E3 ubiquitin ligase Nedd4L combining the available biochemical information with complementary biophysical techniques. Using nuclear magnetic resonance spectroscopy, we identified that the C2 domain binds Ca(2+) and inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) using
Go Kuratomi et al.
The Biochemical journal, 386(Pt 3), 461-470 (2004-10-22)
Inhibitory Smad, Smad7, is a potent inhibitor of TGF-beta (transforming growth factor-beta) superfamily signalling. By binding to activated type I receptors, it prevents the activation of R-Smads (receptor-regulated Smads). To identify new components of the Smad pathway, we performed yeast