Key Documents
SAB1407184
Sigma-Aldrich
Anti-ACSBG1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BG1, BGM, FLJ30320, GR-LACS, KIAA0631, MGC14352, hBG1, hsBG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~81.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACSBG1(23205)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene possesses long-chain acyl-CoA synthetase activity. It is thought to play a central role in brain very long-chain fatty acids metabolism and myelinogenesis. (provided by RefSeq)
Immunogen
ACSBG1 (NP_055977.3, 1 a.a. ~ 724 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPRNSGAGYGCPHGDPSMLDSRETPQESRQDMIVRTTQEKLKTSSLTDRQPLSKESLNHALELSVPEKVNNAQWDAPEEALWTTRADGRVRLRIDPSCPQLPYTVHRMFYEALDKYGDLIALGFKRQDKWEHISYSQYYLLARRAAKGFLKLGLKQAHSVAILGFNSPEWFFSAVGTVFAGGIVTGIYTTSSPEACQYIAYDCCANVIMVDTQKQLEKILKIWKQLPHLKAVVIYKEPPPNKMANVYTMEEFMELGNEVPEEALDAIIDTQQPNQCCVLVYTSGTTGNPKGVMLSQDNITWTARYGSQAGDIRPAEVQQEVVVSYLPLSHIAAQIYDLWTGIQWGAQVCFAEPDALKGSLVNTLREVEPTSHMGVPRVWEKIMERIQEVAAQSGFIRRKMLLWAMSVTLEQNLTCPGSDLKPFTTRLADYLVLAKVRQALGFAKCQKNFYGAAPMMAETQHFFLGLNIRLYAGYGLSETSGPHFMSSPYNYRLYSSGKLVPGCRVKLVNQDAEGIGEICLWGRTIFMGYLNMEDKTCEAIDEEGWLHTGDAGRLDADGFLYITGRLKELIITAGGENVPPVPIEEAVKMELPIISNAMLIGDQRKFLSMLLTLKCTLDPDTSDQTDNLTEQAMEFCQRVGSRATTVSEIIEKKDEAVYQAIEEGIRRVNMNAAARPYHIQKWAILERDFSISGGELGPTMKLKRLTVLEKYKGIIDSFYQEQKM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1