Kluczowe dokumenty
SAB1407182
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41L3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
4.1B, DAL-1, DAL1, FLJ37633, KIAA0987
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~96.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPB41L3(23136)
Opis ogólny
Białko błony erytrocytów pasmo 4.1 podobne do 3 (EPB41L3)/białko 4.1B ulega ekspresji na wysokim poziomie w mózgu i neuronach. Tkanka tłuszczowa, nerki, jądra, nadnercza i łożysko również wykazują wysoką ekspresję EPB41L3. Umiarkowana ekspresja występuje w płucach i jelitach. Gen EPB41L3 znajduje się na ludzkim chromosomie 18p11.31. Białko 4.1B należy do nadrodziny białek 4.1. Posiada N-końcową domenę 4.1/ezrin/radixin/moesin (FERM).
Immunogen
EPB41L3 (AAH06141.1, 1 a.a. ~ 865 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTTESGSDSESKPDQEAEPQEAAGAQGRAGAPVPEPPKEEQQQALEQFAAAAAHSTPVRREVTDKEQEFAARAAKQLEYQQLEDDKLSQKSSSSKLSRSPLKIVKKPKSMQCKVILLDGSEYTCDVEKRSRGQVLFDKVCEHLNLLEKDYFGLTYRDAENQKNWLDPAKEIKKQVRSGAWHFSFNVKFYPPDPAQLSEDITRYYLCLQLRDDIVSGRLPCSFVTLALLGSYTVQSELGDYDPDECGSDYISEFRFAPNHTKELEDKVIELHKSHRGMTPAEAEMHFLENAKKLSMYGVDLHHAKDSEGVEIMLGVCASGLLIYRDRLRINRFAWPKVLKISYKRNNFYIKIRPGEFEQFESTIGFKLPNHRAAKRLWKVCVEHHTFFRLLLPEAPPKKFLTLGSKFRYSGRTQAQTRRASALIDRPAPYFERSSSKRYTMSRSLDGASVNENHEIYMKDSMSAAEVGTGQYATTKGISQTNLITTVTPEKKAEEERDEEEDKRRKGEEVTPISAIRHEGKTDSERTDTAADGETTATEELEKTQDDLMKHQTNISELKRTFLETSTDTAVTNEWEKRLSTSPVRLAARQEDAPMIEPLVPEEKMETKTESSGIETEPTVHHLPLSTEKVVQETVLVEERRVVHASGDASYSAGDSGDAAAQPAFTGIKGKEGSALTEGAKEEGGEEVAKAVLEQEETAAASRERQEEQSAAIHISETLEQKPHFESSTVKTETISFGSVSPGGVKLEISTKEVPVVHTETKTITYESSQVDPGTDLEPGVLMSAQTITSETTSTTTTTHITKTVKGGISETRIEKRIVITGDADIDHDQALAQAIKEAKEQHPDMSVTKVVVHKETEITPEDGED
Działania biochem./fizjol.
Białko błonowe erytrocytów pasmo 4.1-podobne 3 (EPB41L3)/białko 4.1B pomaga w łączeniu receptorów komórkowych z cytoszkieletem. Posiada działanie hamujące rozwój nowotworów. U ludzi nadekspresja genu EPB41L3 może stymulować apoptozę w raku piersi, niedrobnokomórkowym raku płuc i komórkach oponiaka.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
EPB41L3 (erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3)
Wong SY
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2009)