Key Documents
SAB1407181
Sigma-Aldrich
Anti-POGZ antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA0461, MGC71543, SUHW5, ZNF280E, ZNF635, ZNF635m
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~150.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POGZ(23126)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene appears to be a zinc finger protein containing a transposase domain at the C-terminus. This protein was found to interact with the transcription factor SP1 in a yeast two-hybrid system. At least three alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Immunogen
POGZ (NP_997054.1, 1 a.a. ~ 1357 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADTDLFMECEEEELEPWQKISDVIEDSVVEDYNSVDKTTTAGNPLVQQGGQPLILTQNPAPGLGTMVTQPVLRPVQVMQNANHVTSSPVASQPIFITTQGFPVRNVRPVQNAMNQVGIVLNVQQGQTVRPITLVPAPGTQFVKPTVGVPQVFSQMTPVRPGSTMPVRPTTNTFTTVIPATLTIRSTVPQSQSQQTKSTPSTSTTPTATQPTSLGQLAVQSPGQSNQTTNPKLAPSFPSPPAVSIASFVTVKRPGVTGENSNEVAKLVNTLNTIPSLGQSPGPVVVSNNSSAHGSQRTSGPESSMKVTSSIPVFDLQDGGRKICPRCNAQFRVTEALRGHMCYCCPEMVEYQKKGKSLDSEPSVPSAAKPPSPEKTAPVASTPSSTPIPALSPPTKVPEPNENVGDAVQTKLIMLVDDFYYGRDGGKVAQLTNFPKVATSFRCPHCTKRLKNNIRFMNHMKHHVELDQQNGEVDGHTICQHCYRQFSTPFQLQCHLENVHSPYESTTKCKICEWAFESEPLFLQHMKDTHKPGEMPYVCQVCQYRSSLYSEVDVHFRMIHEDTRHLLCPYCLKVFKNGNAFQQHYMRHQKRNVYHCNKCRLQFLFAKDKIEHKLQHHKTFRKPKQLEGLKPGTKVTIRASRGQPRTVPVSSNDTPPSALQEAAPLTSSMDPLPVFLYPPVQRSIQKRAVRKMSVMGRQTCLECSFEIPDFPNHFPTYVHCSLCRYSTCCSRAYANHMINNHVPRKSPKYLALFKNSVSGIKLACTSCTFVTSVGDAMAKHLVFNPSHRSSSILPRGLTWIAHSRHGQTRDRVHDRNVKNMYPPPSFPTNKAATVKSAGATPAEPEELLTPLAPALPSPASTATPPPTPTHPQALALPPLATEGAECLNVDDQDEGSPVTQEPELASGGGGSGGVGKKEQLSVKKLRVVLFALCCNTEQAAEHFRNPQRRIRRWLRRFQASQGENLEGKYLSFEAEEKLAEWVLTQREQQLPVNEETLFQKATKIGRSLEGGFKISYEWAVRFMLRHHLTPHARRAVAHTLPKDVAENAGLFIDFVQRQIHNQDLPLSMIVAIDEISLFLDTEVLSSDDRKENALQTVGTGEPWCDVVLAILADGTVLPTLVFYRGQMDQPANMPDSILLEAKESGYSDDEIMELWSTRVWQKHTACQRSKGMLVMDCHRTHLSEEVLAMLSASSTLPAVVPAGCSSKIQPLDVCIKRTVKNFLHKKWKEQAREMADTACDSDVLLQLVLVWLGEVLGVIGDCPELVQRSFLVASVLPGPDGNINSPTRNADMQEELIASLEEQLKLSGEHSESSTPRPRSSPEETIEPESLHQLFEGESETESFYGFEEADLDLMEI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annika Baude et al.
Nucleic acids research, 44(5), 2214-2226 (2016-01-02)
We have recently identified lens epithelium-derived growth factor (LEDGF/p75, also known as PSIP1) as a component of the homologous recombination DNA repair machinery. Through its Pro-Trp-Trp-Pro (PWWP) domain, LEDGF/p75 binds to histone marks associated with active transcription and promotes DNA