Kluczowe dokumenty
SAB1407166
Sigma-Aldrich
Anti-FBXO21 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp434G058, FBX21, FLJ90233, KIAA0875, MGC26682
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~71.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXO21(23014)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek F-box, która charakteryzuje się motywem około 40 aminokwasów, F-box. Białka F-box stanowią jedną z czterech podjednostek kompleksu ligazy białek ubikwityny zwanego SCF (SKP1-cullin-F-box), który funkcjonuje w ubikwitynacji zależnej od fosforylacji. Białka F-box dzielą się na 3 klasy: Fbws zawierające domeny WD-40, Fbls zawierające powtórzenia bogate w leucynę oraz Fbxs zawierające albo różne moduły interakcji białko-białko, albo brak rozpoznawalnych motywów. Białko kodowane przez ten gen należy do klasy Fbxs. Alternatywny splicing tego genu generuje 2 warianty transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FBXO21 (NP_055817.1, 1 a.a. ~ 621 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAAAVDSAMEVVPALAEEAAPEVAGLSCLVNLPGEVLEYILCCGSLTAADIGRVSSTCRRLRELCQSSGKVWKEQFRVRWPSLMKHYSPTDYVNWLEEYKVRQKAGLEARKIVASFSKRFFSEHVPCNGFSDIENLEGPEIFFEDELVCILNMEGRKALTWKYYAKKILYYLRQQKILNNLKAFLQQPDDYESYLEGAVYIDQYCNPLSDISLKDIQAQIDSIVELVCKTLRGINSRHPSLAFKAGESSMIMEIELQSQVLDAMNYVLYDQLKFKGNRMDYYNALNLYMHQVLIRRTGIPISMSLLYLTIARQLGVPLEPVNFPSHFLLRWCQGAEGATLDIFDYIYIDAFGKGKQLTVKECEYLIGQHVTAALYGVVNVKKVLQRMVGNLLSLGKREGIDQSYQLLRDSLDLYLAMYPDQVQLLLLQARLYFHLGIWPEKVLDILQHIQTLDPGQHGAVGYLVQHTLEHIERKKEEVGVEVKLRSDEKHRDVCYSIGLIMKHKRYGYNCVIYGWDPTCMMGHEWIRNMNVHSLPHGHHQPFYNVLVEDGSCRYAAQENLEYNVEPQEISHPDVGRYFSEFTGTHYIPNAELEIRYPEDLEFVYETVQNIYSAKKENIDE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)