Kluczowe dokumenty
SAB1407159
Sigma-Aldrich
Anti-ARSG antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA1001
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~57.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARSG(22901)
Opis ogólny
Sulfatazy, takie jak ARSG, hydrolizują estry siarczanowe z siarczanowanych steroidów, węglowodanów, proteoglikanów i glikolipidów. Są one zaangażowane w biosyntezę hormonów, modulację sygnalizacji komórkowej i degradację makrocząsteczek. Ten gen, nowa arylosulfataza, wykazuje aktywność wobec pseudosubstratów, w tym siarczanu p-nitrokatecholu i siarczanu 4-metylobelliferylu. Aktywność jest konkurencyjnie hamowana przez fosforan. Nieprzetworzone białko jest aktywne jako monomer o masie 63 kDa i wykazuje optymalne kwaśne pH, typowe dla sulfataz lizosomalnych. Białko gromadzi się w lizosomach i jest również glikoproteiną, która wiąże się specyficznie z receptorami 6-fosforanu mannozy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ARSG (NP_055775.2, 1 a.a. ~ 525 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGWLFLKVLLAGVSFSGFLYPLVDFCISGKTRGQKPNFVIILADDMGWGDLGANWAETKDTANLDKMASEGMRFVDFHAAASTCSPSRASLLTGRLGLRNGVTRNFAVTSVGGLPLNETTLAEVLQQAGYVTGIIGKWHLGHHGSYHPNFRGFDYYFGIPYSHDMGCTDTPGYNHPPCPACPQGDGPSRNLQRDCYTDVALPLYENLNIVEQPVNLSSLAQKYAEKATQFIQRASTSGRPFLLYVALAHMHVPLPVTQLPAAPRGRSLYGAGLWEMDSLVGQIKDKVDHTVKENTFLWFTGDNGPWAQKCELAGSVGPFTGFWQTRQGGSPAKQTTWEGGHRVPALAYWPGRVPVNVTSTALLSVLDIFPTVVALAQASLPQGRRFDGVDVSEVLFGRSQPGHRVLFHPNSGAAGEFGALQTVRLERYKAFYITGGARACDGSTGPELQHKFPLIFNLEDDTAEAVPLERGGAEYQAVLPEVRKVLADVLQDIANDNISSADYTQDPSVTPCCNPYQIACRCQAA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)