Merck
SAB1407148
Sigma-Aldrich
Anti-FRMPD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FRMD2, KIAA0967, MGC138833
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~173.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FRMPD1(22844)
Immunogen
FRMPD1 (NP_055722.1, 1 a.a. ~ 1578 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEELETSLFQTRKAHRIEQMVARWLRRSRDSSARAKVAAADGPARNPTQTLIPVRHTVKIDKDTLLQDYGFHISESLPLTVVAVTAGGSAHGKLFPGDQILQMNNEPAEDLSWERAVDILREAEDSLSITVVRCTSGVPKSSFLTEEKRARLKTNPVKVHFAEEVLISGHSQGNSLLCMPNVLKLYLENGQTKAFKFEANTTVKDIILTVKEKLSIRSIEYFALALEEQYSISRLHLLHEEELIQQVVEREESHDYRCLFRVCFVPKDPLDLLKEDPVAFEYLYLQSCSDVLQERFAVEMKCSSALRLAALHIQERIYACAQPQKISLKYIEKDWGIENFISPTLLRNMKGKDIKKAISFHMKRNQNLLEPRQKQLISAAQLRLNYLQILGELKTYGGRIFNATLMLQDRESYIALLVGAKYGISQVINSKLNIMSTLAEFANISRVELTEESEKVSVVKVYLQDVKVLTLLLESNSAKDLACLIAGYYRLLVDPVTSIFLWPGNKQQAHRVSAEEGYESRACSDSEESSEVDCVLEPLSDRRLVKLAPCRSLIKEEQPPGNSPTPEVARRGPSTCGASSTTDSAESEASDSANTESRGYRTSGSSESMDALEEDDLDTCSSSRSTFFHFGSPGLAESIDSDSQEERSGIETSGFLCLLDLAQRANPQCQKTEFSESAALETFGWAPELSTVRLDPRLYEGSHADYYSLCSSVSPASYLSDSSESTASRQGGAPPAWGQQGWTEAQPSSMLEPLALHPPLAFEDGSSDEEYYDAADKLTPPGPPSGPRDVSTAEPSATSLQNKASTSSPENSLPCGPDGRQPSRRGGVKKYAKTLRKRRSFLQTDYTSQVSFPLVPSASLESVDDVCYYDREPYLALGAPSPTVSSLQDMQGEPGLLETKALGLLAPLRETKSTNPASRVMEMEPETMETKSVIDSRVSSISAIRFRIDPNNKENSGVVPAASSSASTPHCSNPGSSGPDTAQARPSQILPLSQDLDGIAPKEPTIEHGDSSFSLSSGDPNPDRACLASNPGLNNVSQGDTLELQLEPHVQLEMGLESFCTNHIQETAPKYTEPLLSPRDEPRSDECGINPGEKIASIPTKEEPQGQLSLERDREVTNKNGTNVFQEESRKDSGDSPGDVSNNVSQTLDISSPAGKIVTSLSLDAPVTGTEQIPPHPPRDPQGQSREPPGQGCQAQEQKLFVELDLDPDFFLGKQTVSPAVPPEGIKAEAPNHVTGQDIAPRDSPEWVCFNPEPSLPEPLPCPQEDPHLETSNHCLLLEGKSDSSSICLSAEKSFLCFAPESHPEVSASLRVATSLGFAGMNEMVAPRIGMDQCSCQFSYATCFRGPQPETEEEDRDLEAHPMAPLTSPPSAGSPVVLPWRPARAHSCTTAPLSRKSHIWPEYCSRALRQLKATPASTPEGFIQLMESLLELQDILETSWGVGNKHPPEKCTWHFTESRSRLCMGSQKLLSSCRHVIRMDQSPEEMQGAVRDTFQHLVQLAGLCFQFTDCSRCSARHREAAGNLRDVVYTYHQFIEAAKSTCERGYHDLSVKLLARQCTALTAAVFCLTQKFRASTAL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xuezhu Rong et al.
Cancer management and research, 11, 3395-3410 (2019-05-23)
Purpose: The expression of FERM-domain-containing protein-1 (FRMPD1)/FERM and PDZ domain-containing protein-2 (FRMD2) in malignant tumors, including lung cancer, and its underlying molecular mechanism have not been reported yet. Materials and methods: Immunohistochemistry was performed to analyze the expression of FRMPD1