Kluczowe dokumenty
SAB1407137
Sigma-Aldrich
Anti-ACOT7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACH1, ACT, CTE-II, LACH, LACH1, MGC1126, hBACH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~41.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACOT7(11332)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny koenzymów acylowych. Kodowane białko hydrolizuje tioester CoA palmitoilo-CoA i innych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Zmniejszona ekspresja tego genu może być związana z padaczką mezjalnego płata skroniowego. Scharakteryzowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy o różnych lokalizacjach subkomórkowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACOT7 (NP_863654.1, 1 a.a. ~ 380 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKLLARALRLCEFGRQASSRRLVAGQGCVGPRRGCCAPVQVVGPRADLPPCGACITGRIMRPDDANVAGNVHGGTILKMIEEAGAIISTRHCNSQNGERCVAALARVERTDFLSPMCIGEVAHVSAEITYTSKHSVEVQVNVMSENILTGAKKLTNKATLWYVPLSLKNVDKVLEVPPVVYSRQEQEEEGRKRYEAQKLERMETKWRNGDIVQPVLNPEPNTVSYSQSSLIHLVGPSDCTLHGFVHGGVTMKLMDEVAGIVAARHCKTNIVTASVDAINFHDKIRKGCVITISGRMTFTSNKSMEIEVLVDADPVVDSSQKRYRAASAFFTYVSLSQEGRSLPVPQLVPETEDEKKRFEEGKGRYLQMKAKRQGHAEPQP
Działania biochem./fizjol.
ACOT7 (tioesteraza acylo-CoA 7) bierze udział w utlenianiu kwasów tłuszczowych. Stanowi ogniwo łączące metabolizm acylo-CoA i cholesterolu w neuronach. Nadekspresja tego genu w linii komórkowej makrofagów moduluje wytwarzanie prostaglandyn D2 i E2, co czyni go celem leków w chorobach zapalnych. ACOT7 ma wysoką specyficzność dla arachido-258 noilo-CoA (AA-CoA). Może być również związany z padaczką skroniową (MTLE).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sterol Regulatory Element-Binding Protein-2 modulates human brain acyl-CoA hydrolase gene transcription.
Takagi M
Molecular and Cellular Biochemistry, 275, 199-206 (2005)
Structural basis for recruitment of tandem hotdog domains in acyl-CoA thioesterase 7 and its role in inflammation.
Forwood JK
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 104, 10382-10387 (2007)
Functional and structural properties of mammalian acyl-coenzyme A thioesterases.
Kirkby B
Progress in Lipid Research, 49, 366-377 (2010)
Aberrant cytosolic acyl-CoA thioester hydrolase in hippocampus of patients with mesial temporal lobe epilepsy.
Yang JW
Amino Acids, 27, 269-275 (2004)
Alternative exon usage selectively determines both tissue distribution and subcellular localization of the acyl-CoA thioesterase 7 gene products.
Hunt MC
Cellular and Molecular Life Sciences, 64, 1558-1570 (2007)