Kluczowe dokumenty
SAB1407117
Sigma-Aldrich
Anti-KLK8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HNP, KPRN, PRSS19, TADG14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLK8(11202)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kallikreiny to podgrupa proteaz serynowych o zróżnicowanych funkcjach fizjologicznych. Coraz więcej dowodów sugeruje, że wiele kallikrein jest zaangażowanych w kancerogenezę, a niektóre z nich mają potencjał jako nowe biomarkery raka i innych chorób. Gen ten jest jednym z piętnastu członków podrodziny kallikrein zlokalizowanych w klastrze na chromosomie 19. Alternatywny splicing tego genu skutkuje czterema wariantami transkryptu kodującymi cztery różne izoformy. Izoformy wykazują różne wzorce ekspresji, które sugerują rolę w plastyczności mózgu i raku jajnika. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KLK8 (NP_009127.1, 1 a.a. ~ 260 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGRPRPRAAKTWMFLLLLGGAWAGHSRAQEDKVLGHECQPHSQPWQAALFQGQQLLCGGVLVGGNWVLTAAHCKKPKYTVRLGDHSLQNKDGPEQEIPVQSIPHPCYNSSDVEDHNHDLMLLQLRDQASLGSKVKPISLADHCTQPGQKCTVSGWGTVTSPRENFPDTLNCAEVKIFPQKKCEDAYPGQITDGMVCAGSSKGADTCQGDSGPLVCDGALQGITSWGSDPCGRSDKPGVYTNICRYLDWIKKIIGSKG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)