Kluczowe dokumenty
SAB1407102
Sigma-Aldrich
Anti-ESM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
endocan
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~20.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESM1(11082)
Opis ogólny
This gene encodes a secreted protein which is mainly expressed in the endothelial cells in human lung and kidney tissues. The expression of this gene is regulated by cytokines, suggesting that it may play a role in endothelium-dependent pathological disorders. The transcript contains multiple polyadenylation and mRNA instability signals. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
ESM1 (NP_008967.1, 1 a.a. ~ 184 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKSVLLLTTLLVPAHLVAAWSNNYAVDCPQHCDSSECKSSPRCKRTVLDDCGCCRVCAAGRGETCYRTVSGMDGMKCGPGLRCQPSNGEDPFGEEFGICKDCPYGTFGMDCRETCNCQSGICDRGTGKCLKFPFFQYSVTKSSNRFVSLTEHDMASGDGNIVREEVVKENAAGSPVMRKWLNPR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1