Kluczowe dokumenty
SAB1407086
Sigma-Aldrich
Anti-KLK11 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC33060, PRSS20, TLSP
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~27.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLK11(11012)
Opis ogólny
Kallikreiny to podgrupa proteaz serynowych o zróżnicowanych funkcjach fizjologicznych. Coraz więcej dowodów sugeruje, że wiele kallikrein jest zaangażowanych w kancerogenezę, a niektóre z nich mają potencjał jako nowe biomarkery raka i innych chorób. Gen ten jest jednym z piętnastu członków podrodziny kallikrein zlokalizowanych w klastrze na chromosomie 19. Alternatywny splicing tego genu skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi dwie różne izoformy, które ulegają różnej ekspresji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KLK11 (NP_006844.1, 1 a.a. ~ 250 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MRILQLILLATGLVGGETRIIKGFECKPHSQPWQAALFEKTRLLCGATLIAPRWLLTAAHCLKPRYIVHLGQHNLQKEEGCEQTRTATESFPHPGFNNSLPNKDHRNDIMLVKMASPVSITWAVRPLTLSSRCVTAGTSCLISGWGSTSSPQLRLPHTLRCANITIIEHQKCENAYPGNITDTMVCASVQEGGKDSCQGDSGPLVCNQSLQGIISWGQDPCAITRKPGVYTKVCKYVDWIQETMKNN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)