Kluczowe dokumenty
SAB1407070
Sigma-Aldrich
Anti-RUNDC3A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RAP2IP, RPIP8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~45.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUNDC3A(10900)
Opis ogólny
Gen RUNDC3A (RUN domain containing 3A) koduje białko zawierające domenę RUN i jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q21.31. Kodowane białko ma długość 400 aminokwasów i ulega ekspresji głównie w mózgu.
Immunogen
RUNDC3A (NP_006686.1, 1 a.a. ~ 405 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEASFVQTTMALGLSSKKASSRNVAVERKNLITVCRFSVKTLLEKYTAEPIDDSSEEFVNFAAILEQILSHRFKACAPAGPVSWFSSDGQRGFWDYIRLACSKVPNNCVSSIENMENISTARAKGRAWIRVALMEKRMSEYITTALRDTRTTRRFYDSGAIMLRDEATILTGMLIGLSAIDFSFCLKGEVLDGKTPVVIDYTPYLKFTQSYDYLTDEEERHSAESSTSEDNSPEHPYLPLVTDEDSWYSKWHKMEQKFRIVYAQKGYLEELVRLRESQLKDLEAENRRLQLQLEEAAAQNQREKRELEGVILELQEQLTGLIPSDHAPLAQGSKELTTPLVNQWPSLGTLNGAEGASNSKLYRRHSFMSTEPLSAEASLSSDSQRLGEGTRDEEPWGPIGSSEPN
Działania biochem./fizjol.
Gen RUNDC3A (RUN domain containing 3A) koduje białko, które oddziałuje z Rap2, małym białkiem wiążącym GTP, należącym do nadrodziny Ras, poprzez domenę RUN na N-końcu. Rap2 może być zaangażowany w funkcje neuronalne wraz z cząsteczką efektorową RUNDC3A.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genomic events associated with progression of pleural malignant mesothelioma.
Ivanov SV
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 124, 589-599 (2009)
Identification of a specific effector of the small GTP-binding protein Rap2.
Janoueix-Lerosey I
European Journal of Biochemistry, 252, 290-298 (1998)