Kluczowe dokumenty
SAB1407067
Sigma-Aldrich
Anti-ACTL7A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
50 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~48.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTL7A(10881)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek związanych z aktyną (ARP), które mają znaczną identyczność sekwencji aminokwasów z konwencjonalnymi aktynami. Zarówno aktyny, jak i ARP mają fałd aktynowy, który jest szczeliną wiążącą ATP, jako wspólną cechę. ARP są zaangażowane w różne procesy komórkowe, w tym transport pęcherzykowy, orientację wrzeciona, migrację jądrową i przebudowę chromatyny. Ten gen (ACTL7A) i pokrewny gen, ACTL7B, są bezintronowe i znajdują się około 4 kb od siebie w orientacji head-to-head w regionie kandydującym rodzinnej dysautonomii na 9q31. Na podstawie analizy mutacji genu ACTL7A u pacjentów z tym zaburzeniem stwierdzono, że jest mało prawdopodobne, aby był on zaangażowany w patogenezę dysautonomii. Gen ACTL7A ulega ekspresji w wielu różnych tkankach dorosłych, jednak jego dokładna funkcja nie jest znana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACTL7A (NP_006678.1, 1 a.a. ~ 435 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MWAPPAAIMGDGPTKKVGNQAPLQTQALQTASLRDGPAKRAVWVRHTSSEPQEPTESKAAKERPKQEVTKAVVVDLGTGYCKCGFAGLPRPTHKISTTVGKPYMETAKTGDNRKETFVGQELNNTNVHLKLVNPLRHGIIVDWDTVQDIWEYLFRQEMKIAPEEHAVLVSDPPLSPHTNREKYAEMLFEAFNTPAMHIAYQSRLSMYSYGRTSGLVVEVGHGVSYVVPIYEGYPLPSITGRLDYAGSDLTAYLLGLLNSAGNEFTQDQMGIVEDIKKKCCFVALDPIEEKKVPLSEHTIRYVLPDGKEIQLCQERFLCSEMFFKPSLIKSMQLGLHTQTVSCLNKCDIALKRDLMGNILLCGGSTMLSGFPNRLQKELSSMCPNDTPQVNVLPERDSAVWTGGSILASLQGFQPLWVHRFEYEEHGPFFLYRRCF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)