Kluczowe dokumenty
SAB1407023
Sigma-Aldrich
Anti-MXD4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MAD4, MST149, MSTP149, bHLHc12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MXD4(10608)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów MAD. Geny MAD kodują podstawowe białka suwakowe helisa-pętla-helisa-leucyna, które heterodimeryzują z białkiem MAX, tworząc kompleks represji transkrypcji. Białka MAD konkurują o wiązanie MAX z MYC, który heterodimeryzuje z MAX tworząc kompleks aktywacji transkrypcji. Badania na gryzoniach sugerują, że geny MAD są supresorami nowotworów i przyczyniają się do regulacji wzrostu komórek w różnicujących się tkankach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MXD4 (NP_006445.1, 1 a.a. ~ 209 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MELNSLILLEAAEYLERRDREAEHGYASVLPFDGDFAREKTKAAGLVRKAPNNRSSHNELEKHRRAKLRLYLEQLKQLVPLGPDSTRHTTLSLLKRAKVHIKKLEEQDRRALSIKEQLQQEHRFLKRRLEQLSVQSVERVRTDSTGSAVSTDDSEQEVDIEGMEFGPGELDSVGSSSDADDHYSLQSGTGDSGFGPHCRRLGRPALS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)