Kluczowe dokumenty
SAB1406953
Sigma-Aldrich
Anti-MSLN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAK1, MPF, SMR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~67.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MSLN(10232)
Opis ogólny
Przeciwciało reagujące z nowotworami jajnika i międzybłoniakami zostało użyte do wyizolowania antygenu powierzchniowego komórki o nazwie mezotelina. Chociaż funkcja mezoteliny jest nieznana, może ona odgrywać rolę w adhezji komórkowej i jest obecna na mezotelium, międzybłoniakach i rakach jajnika. Gen ten koduje preproteinę, która jest rozszczepiana na dwa produkty, czynnik wzmacniający megakariocyty i mezotelinę. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MSLN (AAH03512.1, 1 a.a. ~ 621 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MALPTARPLLGSCGTPALGSLLFLLFSLGWVQPSRTLAGETGQAAPLDGVLANPPNISSLSPRQLLGFPCAEVSGLSTERVRELAVALAQKNVKLSTEQLRCLAHRLSEPPEDLDALPLDLLLFLNPDAFSGPQACTRFFSRITKANVDLLPRGAPERQRLLPAALACWGVRGSLLSEADVRALGGLACDLPGRFVAESAEVLLPRLVSCPGPLDQDQQEAARAALQGGGPPYGPPSTWSVSTMDALRGLLPVLGQPIIRSIPQGIVAAWRQRSSRDPSWRQPERTILRPRFRREVEKTACPSGKKAREIDESLIFYKKWELEACVDAALLATQMDRVNAIPFTYEQLDVLKHKLDELYPQGYPESVIQHLGYLFLKMSPEDIRKWNVTSLETLKALLEVNKGHEMSPQVATLIDRFVKGRGQLDKDTLDTLTAFYPGYLCSLSPEELSSVPPSSIWAVRPQDLDTCDPRQLDVLYPKARLAFQNMNGSEYFVKIQSFLGGAPTEDLKALSQQNVSMDLATFMKLRTDAVLPLTVAEVQKLLGPHVEGLKAEERHRPVRDWILRQRQDDLDTLGLGLQGGIPNGYLVLDLSVQEALSGTPCLLGPGPVLTVLALLLASTLA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christine Alewine et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(11), 2653-2661 (2014-09-23)
The RG7787 mesothelin-targeted recombinant immunotoxin (RIT) consists of an antibody fragment targeting mesothelin (MSLN) fused to a 24-kD fragment of Pseudomonas exotoxin A for cell killing. Compared with prior RITs, RG7787 has improved properties for clinical development including decreased nonspecific