Kluczowe dokumenty
SAB1406925
Sigma-Aldrich
Anti-SGK2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
H-SGK2, dJ138B7.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~41.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SGK2(10110)
Opis ogólny
Gen ten koduje kinazę białkową serynowo-treoninową. Chociaż produkt tego genu jest podobny do kinazy białkowej indukowanej przez surowicę i glukokortykoidy (SGK), gen ten nie jest indukowany przez surowicę ani glukokortykoidy. Gen ten jest indukowany w odpowiedzi na sygnały, które aktywują 3-kinazę fosfatydyloinozytolu, co jest również prawdą w przypadku SGK. Opisano dwa alternatywne transkrypty kodujące dwie różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SGK2 (NP_733794.1, 1 a.a. ~ 367 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNSSPAGTPSPQPSRANGNINLGPSANPNAQPTDFDFLKVIGKGNYGKVLLAKRKSDGAFYAVKVLQKKSILKKKEQSHIMAERSVLLKNVRHPFLVGLRYSFQTPEKLYFVLDYVNGGELFFHLQRERRFLEPRARFYAAEVASAIGYLHSLNIIYRDLKPENILLDCQGHVVLTDFGLCKEGVEPEDTTSTFCGTPEYLAPEVLRKEPYDRAVDWWCLGAVLYEMLHGLPPFYSQDVSQMYENILHQPLQIPGGRTVAACDLLQSLLHKDQRQRLGSKADFLEIKNHVFFSPINWDDLYHKRLTPPFNPNVTGPADLKHFDPEFTQEAVSKSIGCTPDTVASSSGASSAFLGFSYAPEDDDILDC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)