Kluczowe dokumenty
SAB1406914
Sigma-Aldrich
Anti-PARP3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADPRT3, ADPRTL2, ADPRTL3, IRT1, hPARP-3, pADPRT-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~60.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARP3(10039)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny PARP. Enzymy te modyfikują białka jądrowe poprzez poli-ADP-rybozylację, która jest wymagana do naprawy DNA, regulacji apoptozy i utrzymania stabilności genomu. Gen ten koduje transferazę poli(ADP-rybozylową) 3, która jest preferencyjnie zlokalizowana w centylu potomnym przez cały cykl komórkowy. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PARP3 (AAH14260, 1 a.a. ~ 533 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAPKPKPWVQTEGPEKKKGRQAGREEDPFRSTAEALKAIPAEKRIIRVDPTCPLSSNPGTQVYEDYNCTLNQTNIENNNNKFYIIQLLQDSNRFFTCWNRWGRVGEVGQSKINHFTRLEDAKKDFEKKFREKTKNNWAERDHFVSHPGKYTLIEVQAEDEAQEAVVKVDRGPVRTVTKRVQPCSLDPATQKLITNIFSKEMFKNTMALMDLDVKKMPLGKLSKQQIARGFEALEALEEALKGPTDGGQSLEELSSHFYTVIPHNFGHSQPPPINSPELLQAKKDMLLVLADIELAQALQAVSEQEKTVEEVPHPLDRDYQLLKCQLQLLDSGAPEYKVIQTYLEQTGSNHRCPTLQHIWKVNQEGEEDRFQAHSKLGNRKLLWHGTNMAVVAAILTSGLRIMPHSGGRVGKGIYFASENSKSAGYVIGMKCGAHHVGYMFLGEVALGREHHINTDNPSLKSPPPGFDSVIARGHTEPDPTQDTELELDGQQVVVPQGQPVPCPEFSSSTFSQSEYLIYQESQCRLRYLLEVHL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)