Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1406840
Sigma-Aldrich
Anti-LITAF antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ38636, MGC116698, MGC116700, MGC116701, MGC125274, MGC125275, MGC125276, PIG7, SIMPLE
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~17.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LITAF(9516)
Opis ogólny
Lipopolysaccharide is a potent stimulator of monocytes and macrophages, causing secretion of tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) and other inflammatory mediators. This gene encodes lipopolysaccharide-induced TNF-alpha factor, which is a DNA-binding protein and can mediate the TNF-alpha expression by direct binding to the promoter region of the TNF-alpha gene. The transcription of this gene is induced by tumor suppresor p53 and has been implicated in the p53-induced apoptotic pathway. Mutations in this gene cause Charcot-Marie-Tooth disease type 1C (CMT1C) and may be involved in the carcinogenesis of extramammary Paget′s disease (EMPD). Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
LITAF (NP_004853.2, 1 a.a. ~ 161 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSVPGPYQAATGPSSAPSAPPSYEETVAVNSYYPTPPAPMPGPTTGLVTGPDGKGMNPPSYYTQPAPIPNNNPITVQTVYVQHPITFLDRPIQMCCPSCNKMIVSQLSYNAGALTWLSCGSLCLLGCIAGCCFIPFCVDALQDVDHYCPNCRALLGTYKRL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)