Kluczowe dokumenty
SAB1406816
Sigma-Aldrich
Anti-COG1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDG2G, DKFZp762L1710, KIAA1381, LDLB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~109 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COG1(9382)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest jednym z ośmiu białek (Cog1-8), które tworzą kompleks zlokalizowany w Golgim (COG) wymagany do prawidłowej morfologii i funkcji Golgiego. Uważa się, że białko to jest wymagane do etapów normalnego przetwarzania glikokoniugatów związanych z przyśrodkowym i trans Golgim i odgrywa rolę w organizacji kompleksu zlokalizowanego w Golgim. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
COG1 (NP_061184.1, 1 a.a. ~ 980 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MATAATSPALKRLDLRDPAALFETHGAEEIRGLERQVRAEIEHKKEELRQMVGERYRDLIEAADTIGQMRRCAVGLVDAVKATDQYCARLRQAGSAAPRPPRAQQPQQPSQEKFYSMAAQIKLLLEIPEKIWSSMEASQCLHATQLYLLCCHLHSLLQLDSSSSRYSPVLSRFPILIRQVAAASHFRSTILHESKMLLKCQGVSDQAVAEALCSIMLLEESSPRQALTDFLLARKATIQKLLNQPHHGAGIKAQICSLVELLATTLKQAHALFYTLPEGLLPDPALPCGLLFSTLETITGQHPAGKGTGVLQEEMKLCSWFKHLPASIVEFQPTLRTLAHPISQEYLKDTLQKWIHMCNEDIKNGITNLLMYVKSMKGLAGIRDAMWELLTNESTNHSWDVLCRRLLEKPLLFWEDMMQQLFLDRLQTLTKEGFDSISSSSKELLVSALQELESSTSNSPSNKHIHFEYNMSLFLWSESPNDLPSDAAWVSVANRGQFASSGLSMKAQAISPCVQNFCSALDSKLKVKLDDLLAYLPSDDSSLPKDVSPTQAKSSAFDRYADAGTVQEMLRTQSVACIKHIVDCIRAELQSIEEGVQGQQDALNSAKLHSVLFMARLCQSLGELCPHLKQCILGKSESSEKPAREFRALRKQGKVKTQEIIPTQAKWQEVKEVLLQQSVMGYQVWSSAVVKVLIHGFTQSLLLDDAGSVLATATSWDELEIQEEAESGSSVTSKIRLPAQPSWYVQSFLFSLCQEINRVGGHALPKVTLQEMLKSCMVQVVAAYEKLSEEKQIKKEGAFPVTQNRALQLLYDLRYLNIVLTAKGDEVKSGRSKPDSRIEKVTDHLEALIDPFDLDVFTPHLNSNLHRLVQRTSVLFGLVTGTENQLAPRSSTFNSQEPHNILPLASSQIRFGLLPLSMTSTRKAKSTRNIETKAQVVPPARSTAGDPTVPGSLFRQLVSEEDNTSAPSLFKLGWLSSMTK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)