Kluczowe dokumenty
SAB1406780
Sigma-Aldrich
Anti-NMI antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NMI(9111)
Opis ogólny
Interaktor NMYC (NMI) koduje białko, które oddziałuje z NMYC i CMYC (dwoma członkami rodziny onkogenów Myc) oraz innymi czynnikami transkrypcyjnymi zawierającymi motyw Zip, HLH lub HLH-Zip. Białko NMI oddziałuje również ze wszystkimi STAT z wyjątkiem STAT2 i zwiększa transkrypcję za pośrednictwem STAT w odpowiedzi na cytokiny IL2 i IFN-gamma. NMI mRNA ma niski poziom ekspresji we wszystkich badanych ludzkich tkankach płodowych i dorosłych z wyjątkiem mózgu i ma wysoką ekspresję w liniach komórek nowotworowych - białaczkach szpikowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NMI (AAH21987.1, 1 a.a. ~ 307 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEADKDDTQQILKEHSPDEFIKDEQNKGLIDEITKKNIQLRKEIQKLETELQEATKEFQIKEDIPETKMKFLSVETPENDSQLSNISCSFQVSSKVPYEIQKGQALITFEKEEVAQNVVSMSKHHVQIKDVNLEVTAKPVPLNSGVRFQVYVEVSKMKINVTEIPDTLREDQMRDKLELSFSKSRNGGGEVDRVDYDRQSGSAVITFVEIGVADKILKKKEYPLYINQTCHRVTVSPYTEIHLKKYQIFSGTSKRTVLLTGMEGIQMDEEIVEDLINIHFQRAKNGGGEVDVVKCSLGQPHIAYFEE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)