Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1406764
Sigma-Aldrich
Anti-CLIC3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~26.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLIC3(9022)
Opis ogólny
Kanały chlorkowe to zróżnicowana grupa białek, które regulują podstawowe procesy komórkowe, w tym stabilizację potencjału błony komórkowej, transport przezbłonowy, utrzymanie wewnątrzkomórkowego pH i regulację objętości komórek. Wewnątrzkomórkowy kanał chlorkowy 3 jest członkiem rodziny p64 i jest zlokalizowany głównie w jądrze i stymuluje aktywność kanału jonów chlorkowych. Ponadto białko to może uczestniczyć w kontroli wzrostu komórkowego, w oparciu o jego związek z ERK7, członkiem rodziny kinaz MAP. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CLIC3 (NP_004660.2, 1 a.a. ~ 236 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAETKLQLFVKASEDGESVGHCPSCQRLFMVLLKGVPFTLTTVDTRRSPDVLKDFAPGSQLPILLYDSDAKTDTLQIEDFLEETLGPPDFPSLAPRYRESNTAGNDVFHKFSAFIKNPVPAQDEALYQQLLRALARLDSYLRAPLEHELAGEPQLRESRRFLDGDRLTLADCSLLPKLHIVDTVCAHFRQAPIPAELRGVRRYLDSAMQEKEFKYTCPHSAEILAAYRPAVHPR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)