Kluczowe dokumenty
SAB1406732
Sigma-Aldrich
Anti-SAP30 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAP30(8819)
Opis ogólny
Acetylacja histonów odgrywa kluczową rolę w regulacji ekspresji genów eukariotycznych. Acetylacja i deacetylacja histonów są katalizowane przez kompleksy wielopodjednostkowe. Białko kodowane przez ten gen jest składnikiem kompleksu deacetylazy histonów, który obejmuje SIN3, SAP18, HDAC1, HDAC2, RbAp46, RbAp48 i inne polipeptydy. Kompleks ten jest aktywny w deacetylacji oktamerów histonów rdzeniowych, ale nieaktywny w deacetylacji histonów nukleosomalnych. Pseudogen tego genu znajduje się na chromosomie 3. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
SAP30 (NP_003855.1, 1 a.a. ~ 220 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MNGFTPDEMSRGGDAAAAVAAVAAAAASAGNGTGAGTGAEVPGAGAVSAAGPPGAAGPGPGQLCCLREDGERCGRAAGNASFSKRIQKSISQKKVKIELDKSARHLYICDYHKNLIQSVRNRRKRKGSDDDGGDSPVQDIDTPEVDLYQLQVNTLRRYKRHFKLPTRPGLNKAQLVEIVGCHFRSIPVNEKDTLTYFIYSVKNDKNKSDLKVDSGVH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)