Kluczowe dokumenty
SAB1406724
Sigma-Aldrich
Anti-FPGT antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GFPP
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~66.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FPGT(8790)
Opis ogólny
L-fukoza jest kluczowym cukrem w glikoproteinach i innych złożonych węglowodanach, ponieważ może być zaangażowana w wiele funkcjonalnych ról tych makrocząsteczek, takich jak rozpoznawanie komórek. Donorem fukozylu dla tych fukozylowanych oligosacharydów jest GDP-beta-L-fukoza. Istnieją dwa alternatywne szlaki biosyntezy GDP-fukozy; główny szlak przekształca GDP-alfa-D-mannozę w GDP-beta-L-fukozę. Białko kodowane przez ten gen uczestniczy w alternatywnym szlaku, który jest obecny w niektórych tkankach ssaków, takich jak wątroba i nerki, i wydaje się funkcjonować jako szlak ratunkowy w celu ponownego wykorzystania L-fukozy powstającej w wyniku obrotu glikoprotein i glikolipidów. Szlak ten obejmuje fosforylację L-fukozy do postaci beta-L-fukozo-1-fosforanu, a następnie kondensację beta-L-fukozo-1-fosforanu z GTP przez guanylotransferazę fukozo-1-fosforanu do postaci GDP-beta-L-fukozy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FPGT (NP_003829.2, 1 a.a. ~ 594 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAARDPPEVSLREATQRKLRRFSELRGKLVARGEFWDIVAITAADEKQELAYNQQLSEKLKRKELPLGVQYHVFVDPAGAKIGNGGSTLCALQCLEKLYGDKWNSFTILLIHSGGYSQRLPNASALGKIFTALPLGNPIYQMLELKLAMYIDFPLNMNPGILVTCADDIELYSIGEFEFIRFDKPGFTALAHPSSLTIGTTHGVFVLDPFDDLKHRDLEYRSCHRFLHKPSIEKMYQFNAVCRPGNFCQQDFAGGDIADLKLDSDYVYTDSLFYMDHKSAKMLLAFYEKIGTLSCEIDAYGDFLQALGPGATVEYTRNTSNVIKEESELVEMRQRIFHLLKGTSLNVVVLNNSKFYHIGTTEEYLFYFTSDNSLKSELGLQSITFSIFPDIPECSGKTSCIIQSILDSRCSVAPGSVVEYSRLGPDVSVGENCIISGSYILTKAALPAHSFVCSLSLKMNRCLKYATMAFGVQDNLKKSVKTLSDIKLLQFFGVCFLSCLDVWNLKVTEELFSGNKTCLSLWTARIFPVCSSLSDSVITSLKMLNAVKNKSAFSLNSYKLLSIEEMLIYKDVEDMITYREQIFLEISLKSSLM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)