Merck
SAB1406704
Sigma-Aldrich
Anti-STX16 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC90328, SYN16, hsyn16
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STX16(8675)
Opis ogólny
This gene encodes a protein that is a member of the syntaxin or t-SNARE (target-SNAP receptor) family. These proteins are found on cell membranes and serve as the targets for V-SNARES (vesicle-SNAP receptors) permitting specific synaptic vesicle docking and fusion. A microdeletion in the region of chromosome 20 where this gene is located has been associated with pseudohypoparathyroidism type Ib. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
STX16 (NP_003754.2, 1 a.a. ~ 304 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATRRLTDAFLLLRNNSIQNRQLLAEQLADDRMALVSGISLDPEAAIGVTKRPPPKWVDGVDEIQYDVGRIKQKMKELASLHDKHLNRPTLDDSSEEEHAIEITTQEITQLFHRCQRAVQALPSRARACSEQEGRLLGNVVASLAQALQELSTSFRHAQSGYLKRMKNREERSQHFFDTSVPLMDDGDDNTLYHRGFTEDQLVLVEQNTLMVEEREREIRQIVQSISDLNEIFRDLGAMIVEQGTVLDRIDYNVEQSCIKTEDGLKQLHKAEQYQKKNRKMLVILILFVIIIVLIVVLVGVKSR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1