Kluczowe dokumenty
SAB1406695
Sigma-Aldrich
Anti-RFXANK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ANKRA1, BLS, F14150_1, MGC138628, RFX-B
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~25.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFXANK(8625)
Opis ogólny
Cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MHC) klasy II są białkami transbłonowymi, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju i kontroli układu odpornościowego. Białko kodowane przez ten gen, wraz z białkiem związanym z czynnikiem regulatorowym X i czynnikiem regulatorowym-5, tworzy kompleks, który wiąże się z motywem pola X niektórych promotorów genów MHC klasy II i aktywuje ich transkrypcję. Po związaniu z promotorem, kompleks ten wiąże się z niewiążącym się z DNA czynnikiem transaktywatora MHC klasy II, który kontroluje specyficzność typu komórki i indukowalność ekspresji genu MHC klasy II. Białko to zawiera powtórzenia ankyryny zaangażowane w interakcje białko-białko. Mutacje w tym genie zostały powiązane z zespołem nagich limfocytów typu II, grupa dopełniacza B. Dla tego genu opisano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy, przy czym tylko jedna izoforma wykazuje aktywność aktywacyjną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RFXANK (NP_604389.1, 1 a.a. ~ 237 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MELTQPAEDLIQTQQTPASELGDPEDPGEEAADGSDTVVLSLFPCTPEPVNPEPDASVSSPQGSSLKHSTTLTNRQRGNEVSALPATLDCDNLVNKPDERGFTPLIWASAFGEIETVRFLLEWGADPHILAKERESALSLASTGYTDIVGLLLERDVDINIYDWNGGTPLLYAVRGNHVKCVEALLARGADLTTEADSGYTPMDLAVALGYRKVQVIENHILKLFQSNLVPADPE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)