SAB1406664
Anti-NR0B2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NR0B2(8431)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MSTSQPGACPCQGAASRPAILYALLSSSLKAVPRPRSRCLCRQHRPVQLCAPHRTCREALDVLAKTVAFLRNLPSFWQLPPQDQRRLLQGCWGPLFLLGLAQDAVTFEVAEAPVPSILKKILLEEPSSSGGSGQLPDRPQPSLAAVQWLQCCLESFWSLELSPKEYACLKGTILFNPDVPGLQAASHIGHLQQEAHWVLCEVLEPWCPAAQGRLTRVLLTASTLKSIPTSLLGDLFFRPIIGDVDIAGLLGDMLLLR
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1