Kluczowe dokumenty
SAB1406648
Sigma-Aldrich
Anti-DGCR6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~25 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DGCR6(8214)
Opis ogólny
Zespół DiGeorge'a, a szerzej zespół CATCH 22, jest związany z mikrodelecjami w regionie chromosomalnym 22q11.2. Produkt tego genu wykazuje homologię z białkiem gonadalnym Drosophila melanogaster, które uczestniczy w rozwoju gonad i komórek płciowych, oraz z podjednostką gamma-1 ludzkiej lamininy. Gen ten jest kandydatem do udziału w patologii zespołu DiGeorge'a i schizofrenii. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DGCR6 (NP_005666.2, 1 a.a. ~ 220 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MERYAGALEEVADGARQQERHYQLLSALQSLVKELPSSFQQRLSYTTLSDLALALLDGTVFEIVQGLLEIQHLTEKSLYNQRLQNEHRVLRQALRQKHQEAQQACRPHNLPVLQAAQQRELEAVEHRIREEQRAMDQKIVLELDRKVADQQSTLEKAGVAGFYVTTNPQELMLQMNLELIRKLQQRGCWAGKAALGLGPWQLPAAQCDQKGSPVPP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)