Kluczowe dokumenty
SAB1406644
Sigma-Aldrich
Anti-YEATS4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
4930573H17Rik, B230215M10Rik, GAS41, NUBI-1, YAF9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~25.08 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YEATS4(8089)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is found in the nucleoli. It has high sequence homology to human MLLT1, and yeast and human MLLT3 proteins. Both MLLT1 and MLLT3 proteins belong to a class of transcription factors, indicating that the encoded protein might also represent a transcription factor. This protein is thought to be required for RNA transcription. This gene has been shown to be amplified in tumors. (provided by RefSeq)
Immunogen
YEATS4 (AAH00994, 1 a.a. ~ 227 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFKRMAEFGPDSGGRVKGVTIVKPIVYGNVARYFGKKREEDGHTHQWTVYVKPYRNEDMSAYVKKIQFKLHESYGNPLRVVTKPPYEITETGWGEFEIIIKIFFIDPNERPVTLYHLLKLFQSDTNAMLGKKTVVSEFYDEMIFQDPTAMMQQLLTTSRQLTLGAYKHETEFAELEVKTREKLEAAKKKTSFEIAELKERLKASRETINCLKNEIRKLEEDDQAKDI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1