Kluczowe dokumenty
SAB1406600
Sigma-Aldrich
Anti-XPNPEP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
XPNPEP, XPNPEPL, XPNPEPL1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~69.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XPNPEP1(7511)
Opis ogólny
Aminopeptydaza X-proliny (EC 3.4.11.9) jest specyficzną dla proliny metaloaminopeptydazą, która specyficznie katalizuje usuwanie dowolnego niepodstawionego N-końcowego aminokwasu, który sąsiaduje z przedostatnią resztą proliny. Ze względu na jej specyficzność w stosunku do proliny, sugeruje się, że aminopeptydaza X-proliny jest ważna w dojrzewaniu i degradacji hormonów peptydowych, neuropeptydów i tachykinin, a także w trawieniu opornych fragmentów białek pokarmowych, uzupełniając w ten sposób peptydazy trzustkowe. Niedobór aminopeptydazy X-prolowej powoduje wydalanie dużych ilości imino-oligopeptydów z moczem (Blau et al., 1988 [PubMed 3141711]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
XPNPEP1 (NP_065116.2, 1 a.a. ~ 623 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPPKVTSELLRQLRQAMRNSEYVTEPIQAYIIPSGDAHQSEYIAPCDCRRAFVSGFDGSAGTAIITEEHAAMWTDGRYFLQAAKQMDSNWTLMKMGLKDTPTQEDWLVSVLPEGSRVGVDPLIIPTDYWKKMAKVLRSAGHHLIPVKENLVDKIWTDRPERPCKPLLTLGLDYTGISWKDKVADLRLKMAERNVMWFVVTALDEIAWLFNLRGSDVEHNPVFFSYAIIGLETIMLFIDGDRIDAPSVKEHLLLDLGLEAEYRIQVHPYKSILSELKALCADLSPREKVWVSDKASYAVSETIPKDHRCCMPYTPICIAKAVKNSAESEGMRRAHIKDAVALCELFNWLEKEVPKGGVTEISAADKAEEFRRQQADFVDLSFPTISSTGPNGAIIHYAPVPETNRTLSLDEVYLIDSGAQYKDGTTDVTRTMHFGTPTAYEKECFTYVLKGHIAVSAAVFPTGTKGHLLDSFARSALWDSGLDYLHGTGHGVGSFLNVHEGPCGISYKTFSDEPLEAGMIVTDEPGYYEDGAFGIRIENVVLVVPVKTKYNFNNRGSLTFEPLTLVPIQTKMIDVDSLTDKECDWLNNYHLTCRDVIGKELQKQGRQEALEWLIRETQPISKQH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)