Kluczowe dokumenty
SAB1406564
Sigma-Aldrich
Anti-TYMS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HsT422, MGC88736, TMS, TS, TSase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TYMS(7298)
Opis ogólny
Syntaza tymidylanowa katalizuje metylację deoksyurydylanu do deoksytymidylanu przy użyciu 5,10-metylenotetrahydrofolianu (metyleno-THF) jako kofaktora. Funkcja ta utrzymuje pulę dTMP (monofosforan tymidyno-5-pierwiastkowy) krytyczną dla replikacji i naprawy DNA. Enzym ten był przedmiotem zainteresowania jako cel dla chemioterapeutyków przeciwnowotworowych. Uważa się, że jest to główne miejsce działania 5-fluorouracylu, 5-fluoro-2-prime-deoksyurydyny i niektórych analogów kwasu foliowego. Ekspresja tego genu i naturalnie występującego antysensownego transkryptu rTSalpha (GeneID:55556) zmienia się odwrotnie, gdy wzrost komórek postępuje od fazy późnego log do fazy plateau. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TYMS (AAH13919.1, 1 a.a. ~ 313 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPVAGSELPRRPLPPAAQERDAEPRPPHGELQYLGQIQHILRCGVRKDDRTGTGTLSVFGMQARYSLRDEFPLLTTKRVFWKGVLEELLWFIKGSTNAKELSSKGVKIWDANGSRDFLDSLGFSTREEGDLGPVYGFQWRHFGAEYRDMESDYSGQGVDQLQRVIDTIKTNPDDRRIIMCAWNPRDLPLMALPPCHALCQFYVVNSELSCQLYQRSGDMGLGVPFNIASYALLTYMIAHITGLKPGDFIHTLGDAHIYLNHIEPLKIQLQREPRPFPKLRILRKVEKIDDFKAEDFQIEGYNPHPTIKMEMAV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)