Kluczowe dokumenty
SAB1406547
Sigma-Aldrich
Anti-TPD52L1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D53, MGC8556, TPD52L2, hD53
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~22.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPD52L1(7164)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek nowotworowych D52 (TPD52). Kodowane białko zawiera domenę coiled-coil i może tworzyć homo- lub heterodimer z członkami rodziny TPD52. Białko jest zaangażowane w proliferację komórek i sygnalizację wapniową. Oddziałuje również z kinazą kinazy białkowej aktywowanej mitogenami 5 (MAP3K5/ASK1) i pozytywnie reguluje apoptozę indukowaną przez MAP3K5. Zaobserwowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, ale natura pełnej długości niektórych wariantów nie została jeszcze określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TPD52L1 (NP_003278.1, 1 a.a. ~ 204 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MEAQAQGLLETEPLQGTDEDAVASADFSSMLSEEEKEELKAELVQLEDEITTLRQVLSAKERHLVEIKQKLGMNLMNELKQNFSKSWHDMQTTTAYKKTHETLSHAGQKATAAFSNVGTAISKKFGDMSYSIRHSISMPAMRNSPTFKSFEERVETTVTSLKTKVGTNPNGGSFEEVLSSTAHASAQSLAGGSRRTKEEELQC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)