Kluczowe dokumenty
SAB1406483
Sigma-Aldrich
Anti-SSX5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC9494
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~26.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SSX5(6758)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny wysoce homologicznych białek punktu przerwania mięsaka maziówkowego X (SSX). Białka te mogą funkcjonować jako represory transkrypcji. Są również zdolne do wywoływania spontanicznej humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej u pacjentów z rakiem i są potencjalnie użytecznymi celami w immunoterapii opartej na szczepionkach przeciwnowotworowych. Geny SSX1, SSX2 i SSX4 są zaangażowane w translokację t(X;18) charakterystyczną dla wszystkich mięsaków maziówkowych. Wydaje się, że gen ten nie jest zaangażowany w ten typ translokacji chromosomowej. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SSX5 (AAH16640.1, 1 a.a. ~ 229 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MNGDDAFVRRPRVGSQIPQKMQKHPWRQVCDRGIHLVNLSPFWKVGREPASSIKALLCGRGEARAFDDIAKYFSEKEWEKMKASEKIIYVYMKRKYEAMTKLGFKATLPPFMRNKRVADFQGNDFDNDPNRGNQVEHPQMTFGRLQGIFPKITPEKPAEEGNDSKGVPEASGPQNNGKQLRPSGKLNTSEKVNKTSGPKRGKHAWTHRVRERKQLVIYEEISDPQEDDE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)