Kluczowe dokumenty
SAB1406481
Sigma-Aldrich
Anti-SSX1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC150425, MGC5162, SSRC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~20.79 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SSX1(6756)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny wysoce homologicznych białek punktu przerwania mięsaka maziówkowego X (SSX). Białka te mogą funkcjonować jako represory transkrypcji. Są również zdolne do wywoływania spontanicznej humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej u pacjentów z rakiem i są potencjalnie użytecznymi celami w immunoterapii opartej na szczepionkach przeciwnowotworowych. Geny SSX1, SSX2 i SSX4 są zaangażowane w translokację t(X;18) charakterystyczną dla wszystkich mięsaków maziówkowych. Translokacja ta skutkuje fuzją genu translokacji mięsaka maziówkowego na chromosomie 18 z jednym z genów SSX na chromosomie X. Kodowane białka hybrydowe są prawdopodobnie odpowiedzialne za aktywność transformującą. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SSX1 (AAH01003.1, 1 a.a. ~ 188 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MNGDDTFAKRPRDDAKASEKRSKAFDDIATYFSKKEWKKMKYSEKISYVYMKRNYKAMTKLGFKVTLPPFMCNKQATDFQGNDFDNDHNRRIQVEHPQMTFGRLHRIIPKIMPKKPAEDENDSKGVSEASGQNDGKQLHPPGKANISEKINKRSGPKRGHAWTHRLRERKQLVIYEEISDPEEDDE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)