Key Documents
SAB1406455
Sigma-Aldrich
Anti-SMARCE1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BAF57
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~46.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCE1(6605)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is part of the large ATP-dependent chromatin remodeling complex SWI/SNF, which is required for transcriptional activation of genes normally repressed by chromatin. The encoded protein, either alone or when in the SWI/SNF complex, can bind to 4-way junction DNA, which is thought to mimic the topology of DNA as it enters or exits the nucleosome. The protein contains a DNA-binding HMG domain, but disruption of this domain does not abolish the DNA-binding or nucleosome-displacement activities of the SWI/SNF complex. Unlike most of the SWI/SNF complex proteins, this protein has no yeast counterpart. (provided by RefSeq)
Immunogen
SMARCE1 (AAH07082.1, 1 a.a. ~ 411 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSKRPSYAPPPTPAPATQMPSTPGFVGYNPYSHLAYNNYRLGGNPSTNSRVTASSGITIPKPPKPPDKPLMPYMRYSRKVWDQVKASNPDLKLWEIGKIIGGMWRDLTDEEKQEYLNEYEAEKIEYNESMKAYHNSPAYLAYINAKSRAEAALEEESRQRQSRMEKGEPYMSIQPAEDPDDYDDGFSMKHTATARFQRNHRLISEILSESVVPDVRSVVTTARMQVLKRQVQSLMVHQRKLEAELLQIEERHQEKKRKFLESTDSFNNELKRLCGLKVEVDMEKIAAEIAQAEEQARKRQEEREKEAAEQAERSQSSIVPEEEQAANKGEEKKDDENIPMETEETHLEETTESQQNGEEGTSTPEDKESGQEGVDSMAEEGTSDSNTGSESNSATVEEPPTDPIPEDEKKE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1