Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1406420
Sigma-Aldrich
Anti-SDCBP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MDA-9, ST1, SYCL, TACIP18
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~32.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SDCBP(6386)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zostało początkowo zidentyfikowane jako cząsteczka łącząca sygnalizację za pośrednictwem syndekanu z cytoszkieletem. Białko synteniny zawiera tandemowo powtarzające się domeny PDZ, które wiążą cytoplazmatyczne, C-końcowe domeny różnych białek transbłonowych. Białko to może również wpływać na organizację cytoszkieletu i błon, adhezję komórek, handel białkami i aktywację czynników transkrypcyjnych. Białko jest głównie zlokalizowane w związanych z błoną połączeniach adhezyjnych i ogniskowych połączeniach adhezyjnych, ale znajduje się również w retikulum endoplazmatycznym i jądrze. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SDCBP (NP_001007068.1, 1 a.a. ~ 298 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSLYPSLEDLKVDKVIQAQTAFSANPANPAILSEASAPIPHDGNLYPRLYPELSQYMGLSLNEEEIRANVAVVSGAPLQGQLVARPSSINYMVAPVTGNDVGIRRAEIKQGIREVILCKDQDGKIGLRLKSIDNGIFVQLVQANSPASLVGLRFGDQVLQINGENCAGWSSDKAHKVLKQAFGEKITMTIRDRPFERTITMHKDSTGHVGFIFKNGKITSIVKDSSAARNGLLTEHNICEINGQNVIGLKDSQIADILSTSGTVVTITIMPAFIFEHIIKRMAPSIMKSLMDHTIPEV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)