Kluczowe dokumenty
SAB1406403
Sigma-Aldrich
Anti-RPLP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ27448, MGC5215, P1, RPP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~11.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPLP1(6176)
Opis ogólny
Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje rybosomalną fosfoproteinę, która jest składnikiem podjednostki 60S. Białko, które jest funkcjonalnym odpowiednikiem białka rybosomalnego E. coli L7/L12, należy do rodziny białek rybosomalnych L12P. Odgrywa ważną rolę w etapie wydłużania syntezy białek. W przeciwieństwie do większości białek rybosomalnych, które są zasadowe, kodowane białko jest kwaśne. Jego C-końcowy koniec jest prawie identyczny z C-końcowymi końcami rybosomalnych fosfoprotein P0 i P2. Białko P1 może oddziaływać z P0 i P2, tworząc pentameryczny kompleks składający się z dimerów P1 i P2 oraz monomeru P0. Białko jest zlokalizowane w cytoplazmie. Zaobserwowano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują różne białka. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RPLP1 (NP_000994.1, 1 a.a. ~ 114 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MASVSELACIYSALILHDDEVTVTEDKINALIKAAGVNVEPFWPGLFAKALANVNIGSLICNVGAGGPAPAAGAAPAGGPAPSTAAAPAEEKKVEAKKEESEESDDDMGFGLFD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)