Kluczowe dokumenty
SAB1406402
Sigma-Aldrich
Anti-RPLP0 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
L10E, MGC111226, MGC88175, P0, PRLP0, RPP0
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RPLP0(6175)
Opis ogólny
Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 60S. Białko, które jest funkcjonalnym odpowiednikiem białka rybosomalnego E. coli L10, należy do rodziny białek rybosomalnych L10P. Jest to neutralna fosfoproteina z C-końcowym końcem, który jest prawie identyczny z C-końcowymi końcami kwaśnych fosfoprotein rybosomalnych P1 i P2. Białko P0 może oddziaływać z P1 i P2, tworząc pentameryczny kompleks składający się z dimerów P1 i P2 oraz monomeru P0. Białko jest zlokalizowane w cytoplazmie. Istnieją warianty transkryptu pochodzące z alternatywnego splicingu; kodują one to samo białko. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RPLP0 (NP_000993.1, 1 a.a. ~ 317 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPREDRATWKSNYFLKIIQLLDDYPKCFIVGADNVGSKQMQQIRMSLRGKAVVLMGKNTMMRKAIRGHLENNPALEKLLPHIRGNVGFVFTKEDLTEIRDMLLANKVPAAARAGAIAPCEVTVPAQNTGLGPEKTSFFQALGITTKISRGTIEILSDVQLIKTGDKVGASEATLLNMLNISPFSFGLVIQQVFDNGSIYNPEVLDITEETLHSRFLEGVRNVASVCLQIGYPTVASVPHSIINGYKRVLALSVETDYTFPLAEKVKAFLADPSAFVAAAPVAAATTAAPAAAAAPAKVEAKEESEESDEDMGFGLFD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christina Maria Anna Pia Schuh et al.
Cytotherapy, 16(12), 1666-1678 (2014-09-02)
Adipose-derived progenitor/stem cells (ASCs) are discussed as a promising candidate for various tissue engineering approaches. However, its applicability for the clinic is still difficult due to intra- and inter-donor heterogeneity and limited life span in vitro, influencing differentiation capacity as