Kluczowe dokumenty
SAB1406397
Sigma-Aldrich
Anti-ROM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ROM, ROSP1, TSPAN23
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ROM1(6094)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny genów specyficznych dla fotoreceptorów i koduje integralne białko błonowe znajdujące się w obręczy dysku fotoreceptora oka. Białko to może tworzyć homodimery lub heterodimery z innym fotoreceptorem, zwyrodnieniem siatkówki (RDS). Jest ono niezbędne do morfogenezy dysku i może również funkcjonować jako cząsteczka adhezyjna zaangażowana w stabilizację i zagęszczanie dysków segmentu zewnętrznego lub w utrzymanie krzywizny obręczy. Pewne defekty w tym genie są związane z chorobą zwyrodnieniową siatkówki. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ROM1 (NP_000318.1, 1 a.a. ~ 351 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAPVLPLVLPLQPRIRLAQGLWLLSWLLALAGGVILLCSGHLLVQLRHLGTFLAPSCQFPVLPQAALAAGAVALGTGLVGVGASRASLNAALYPPWRGVLGPLLVAGTAGGGGLLVVALGLALALPGSLDEALEEGLVTALAHYKDTEVPGHCQAKRLVDELQLRYHCCGRHGYKDWFGVQWVSSRYLDPGDRDVADRIQSNVEGLYLTDGVPFSCCNPHSPRPCLQNRLSDSYAHPLFDPRQPNQNLWAQGCHEVLLEHLQDLAGTLGSMLAVTFLLQALVLLGLRYLQTALEGLGGVIDAGGETQGYLFPSGLKDMLKTAWLQGGVACRPAPEEAPPGEAPPKEDLSEA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)