Kluczowe dokumenty
SAB1406387
Sigma-Aldrich
Anti-RGS1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
1R20, BL34, IER1, IR20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~22.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RGS1(5996)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the regulator of G-protein signalling family. This protein is located on the cytosolic side of the plasma membrane and contains a conserved, 120 amino acid motif called the RGS domain. The protein attenuates the signalling activity of G-proteins by binding to activated, GTP-bound G alpha subunits and acting as a GTPase activating protein (GAP), increasing the rate of conversion of the GTP to GDP. This hydrolysis allows the G alpha subunits to bind G beta/gamma subunit heterodimers, forming inactive G-protein heterotrimers, thereby terminating the signal. (provided by RefSeq)
Immunogen
RGS1 (AAH15510.1, 1 a.a. ~ 196 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGMFFSANPKELKGTTHSLLDDKMQKRRPKTFGMDMKAYLRSMIPHLESGMKSSKSKDVLSAAEVMQWSQSLEKLLANQTGQNVFGSFLKSEFSEENIEFWLACEDYKKTESDLLPCKAEEIYKAFVHSDAAKQINIDFRTRESTAKKIKAPTPTCFDEAQKVIYTLMEKDSYPRFLKSDIYLNLLNDLQANSLK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1