Kluczowe dokumenty
SAB1406386
Sigma-Aldrich
Anti-RFXAP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFXAP(5994)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MHC) klasy II są białkami transbłonowymi, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju i kontroli układu odpornościowego. Białko kodowane przez ten gen, wraz z czynnikiem regulatorowym X związanym z białkiem zawierającym ankyrynę i czynnikiem regulatorowym-5, tworzy kompleks, który wiąże się z motywem X box niektórych promotorów genów MHC klasy II i aktywuje ich transkrypcję. Po związaniu z promotorem kompleks ten łączy się z niewiążącym się z DNA czynnikiem transaktywatora MHC klasy II, który kontroluje specyficzność typu komórki i indukowalność ekspresji genu MHC klasy II. Mutacje w tym genie zostały powiązane z zespołem nagich limfocytów typu II, grupa komplementacyjna D. Dla tego genu znaleziono warianty transkrypcji wykorzystujące różne sygnały polyA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RFXAP (AAH26088.1, 1 a.a. ~ 272 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MEAQSVAEGAGPGAASGVPHPAALAPAAAPTLAPASVAAASQFTLLVMQPCAGQDEAAAPGGSVGAGKPVRYLCEGAGDGEEEAGEDEADLLDTSDPPGGGESAASLEDLEDEETHSGEGSSGARRRGSGGSMSKTCTYEGCSETTSQVAKQRKPWMCKKHRNKMYKDKYKKKSDQALNCGTASTGSAGNVKLEESADNILSIVKQRTGSFGDRPARPTLLEQVLNQKRLSLRSPEVVQFLQKQQLLNQQVLEQRQQQFPGTSM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)