Kluczowe dokumenty
SAB1406377
Sigma-Aldrich
Anti-RBMY1A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC181956, RBM1, RBM2, RBMY, YRRM1, YRRM2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBMY1A1(5940)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zawierające motyw wiążący RNA na N-końcu i cztery pola SRGY (seryna, arginina, glicyna, tyrozyna) na C-końcu. Wiele kopii tego genu znajduje się w regionie czynnika azoospermii AZFb chromosomu Y i uważa się, że kodowane białko jest zaangażowane w spermatogenezę. Większość kopii tego locus to pseudogeny, chociaż sześć bardzo podobnych kopii ma ORF o pełnej długości i uważa się je za funkcjonalne. Cztery funkcjonalne kopie tego genu znajdują się w odwróconym powtórzeniu IR2; dwie funkcjonalne kopie tego genu znajdują się w palindromie P3, wraz z dwiema kopiami PTPN13-like, Y-linked. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RBMY1A1 (NP_001007527.1, 1 a.a. ~ 356 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSYSRGLIPVKRGPSSRSGGPPPKKSAPSAVARSNSWMGSQGPMSQRRENYGVPPRRATISSWRNDRMSTRHDGYATNDGNHPSCQETRDYAPPSRGYAYRDNGHSNRDEHSSRGYRNHRSSRETRDYAPPSRGHAYRDYGHSRRDESYSRGYRNRRSSRETREYAPPSRGHGYRDYGHSRRHESYSRGYRNHPSSRETRDYAPPHRDYAYRDYGHSSWDEHSSRGYSYHDGYGEALGRDHSEHLSGSSYRDALQRYGTSHGAPPARGPRMSYGGSTCHAYSNTRDRYGRSWESYSSCGDFHYCDREHVCRKDQRNPPSLGRVLPDPREACGSSSYVASIVDGGESRSEKGDSSRY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)