Kluczowe dokumenty
SAB1406340
Sigma-Aldrich
Anti-PTK6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BRK, FLJ42088
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~51.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK6(5753)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytoplazmatyczną niereceptorową kinazą białkową, która może funkcjonować jako wewnątrzkomórkowy przekaźnik sygnału w tkankach nabłonkowych. Nadekspresja tego genu w komórkach nabłonka sutka prowadzi do uwrażliwienia komórek na naskórkowy czynnik wzrostu i skutkuje częściowo transformowanym fenotypem. Ekspresja tego genu została wykryta na niskim poziomie w niektórych guzach piersi, ale nie w prawidłowej tkance piersi. Wykazano, że kodowane białko ulega autofosforylacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PTK6 (NP_005966.1, 1 a.a. ~ 451 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MVSRDQAHLGPKYVGLWDFKSRTDEELSFRAGDVFHVARKEEQWWWATLLDEAGGAVAQGYVPHNYLAERETVESEPWFFGCISRSEAVRRLQAEGNATGAFLIRVSEKPSADYVLSVRDTQAVRHYKIWRRAGGRLHLNEAVSFLSLPELVNYHRAQSLSHGLRLAAPCRKHEPEPLPHWDDWERPREEFTLCRKLGSGYFGEVFEGLWKDRVQVAIKVISRDNLLHQQMLQSEIQAMKKLRHKHILALYAVVSVGDPVYIITELMAKGSLLELLRDSDEKVLPVSELLDIAWQVAEGMCYLESQNYIHRDLAARNILVGENTLCKVGDFGLARLIKEDVYLSHDHNIPYKWTAPEALSRGHYSTKSDVWSFGILLHEMFSRGQVPYPGMSNHEAFLRVDAGYRMPCPLECPPSVHKLMLTCWCRDPEQRPCFKALRERLSSFTSYENPT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)