Kluczowe dokumenty
SAB1406325
Sigma-Aldrich
Anti-PSMD8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HIP6, HYPF, MGC1660, Nin1p, Rpn12, S14, p31
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMD8(5714)
Opis ogólny
Proteasom 26S jest wielokatalitycznym kompleksem proteazy o wysoce uporządkowanej strukturze składającej się z 2 kompleksów, rdzenia 20S i regulatora 19S. Rdzeń 20S składa się z 4 pierścieni 28 nieidentycznych podjednostek; 2 pierścienie składają się z 7 podjednostek alfa i 2 pierścienie składają się z 7 podjednostek beta. Regulator 19S składa się z podstawy, która zawiera 6 podjednostek ATPazy i 2 podjednostki nie-ATPazy, oraz pokrywy, która zawiera do 10 podjednostek nie-ATPazy. Proteasomy są rozprowadzane w komórkach eukariotycznych w wysokim stężeniu i rozszczepiają peptydy w procesie zależnym od ATP/ubikwityny w szlaku nielizosomalnym. Zasadniczą funkcją zmodyfikowanego proteasomu, immunoproteasomu, jest przetwarzanie peptydów MHC klasy I. Gen ten koduje podjednostkę regulatora 19S nie będącą ATPazą. Pseudogen został zidentyfikowany na chromosomie 1. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
PSMD8 (NP_002803.1, 1 a.a. ~ 257 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MYEQLKGEWNRKSPNLSKCGEELGRLKLVLELNFLPTTGTKLTKQQLILARDILEIGAQWSILRKDIPSFERYMAQLKCYYFDYKEQLPESAYMHQLLGLNLFLLSQNRVAEFHTELERLPAKDIQTNVYIKHPVSLEQYLMEGSYNKVFLAKGNIPAESYTFFIDILLDTIRDEIAGCIEKAYEKILFTEATRILFFNTPKKMTDYAKKRGWVLGPNNYYSFASQQKPEDTTIPSTELAKQVIEYARQLEMIV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Han Guan et al.
Frontiers in oncology, 12, 1021270-1021270 (2022-10-21)
Exosomes have been identified to mediate the transmission of RNAs among different cells in tumor microenvironment, thus affecting the progression of different diseases. However, exosomal messenger RNAs (mRNAs) have been rarely explored. RNF157 mRNA has been found to be up-regulated