Kluczowe dokumenty
SAB1406281
Sigma-Aldrich
Anti-PPM1B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC21657, PP2C-beta-X, PP2CB, PP2CBETA, PPC2BETAX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~52.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPM1B(5495)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny PP2C fosfataz białkowych Ser/Thr. Wiadomo, że członkowie rodziny PP2C są negatywnymi regulatorami szlaków odpowiedzi komórek na stres. Wykazano, że fosfataza ta defosforyluje kinazy zależne od cyklin (CDK), a zatem może być zaangażowana w kontrolę cyklu komórkowego. Nadekspresja tej fosfatazy powoduje zatrzymanie wzrostu komórek lub ich śmierć. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Opisano dodatkowe warianty transkryptu, ale obecnie nie reprezentują one sekwencji o pełnej długości. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPM1B (NP_002697.1, 1 a.a. ~ 479 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGAFLDKPKTEKHNAHGAGNGLRYGLSSMQGWRVEMEDAHTAVVGIPHGLEDWSFFAVYDGHAGSRVANYCSTHLLEHITTNEDFRAAGKSGSALELSVENVKNGIRTGFLKIDEYMRNFSDLRNGMDRSGSTAVGVMISPKHIYFINCGDSRAVLYRNGQVCFSTQDHKPCNPREKERIQNAGGSVMIQRVNGSLAVSRALGDYDYKCVDGKGPTEQLVSPEPEVYEILRAEEDEFIILACDGIWDVMSNEELCEYVKSRLEVSDDLENVCNWVVDTCLHKGSRDNMSIVLVCFSNAPKVSDEAVKKDSELDKHLESRVEEIMEKSGEEGMPDLAHVMRILSAENIPNLPPGGGLAGKRNVIEAVYSRLNPHRESDGASDEAEESGSQGKLVEALRQMRINHRGNYRQLLEEMLTSYRLAKVEGEESPAEPAATATSSNSDAGNPVTMQESHTESESGLAELDSSNEDAGTKMSGEKI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)