Kluczowe dokumenty
SAB1406275
Sigma-Aldrich
Anti-POU4F3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BRN3C, DFNA15, MGC138412
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU4F3(5459)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych z domeną POU. Zaobserwowano, że białka domeny POU odgrywają ważną rolę w kontroli tożsamości komórek w kilku systemach. Białko to występuje w siatkówce i może odgrywać rolę w określaniu lub utrzymywaniu tożsamości niewielkiego podzbioru neuronów układu wzrokowego. Defekty w tym genie są przyczyną niesyndromicznej głuchoty czuciowo-nerwowej autosomalnej dominującej typu 15. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
POU4F3 (NP_002691.1, 1 a.a. ~ 338 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MMAMNSKQPFGMHPVLQEPKFSSLHSGSEAMRRVCLPAPQLQGNIFGSFDESLLARAEALAAVDIVSHGKNHPFKPDATYHTMSSVPCTSTSSTVPISHPAALTSHPHHAVHQGLEGDLLEHISPTLSVSGLGAPEHSVMPAQIHPHHLGAMGHLHQAMGMSHPHTVAPHSAMPACLSDVESDPRELEAFAERFKQRRIKLGVTQADVGAALANLKIPGVGSLSQSTICRFESLTLSHNNMIALKPVLQAWLEEAEAAYREKNSKPELFNGSERKRKRTSIAAPEKRSLEAYFAIQPRPSSEKIAAIAEKLDLKKNVVRVWFCNQRQKQKRMKYSAVH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)